Przejdź do
759341
1-Bromo-2-difluoromethylbenzene
97%
Synonim(y):
2-Bromo-1-(difluoromethyl)benzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
404,00 zł
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrF2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
303,00 zł
Cena katalogowa404,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.514
density
1.597 g/mL at 25 °C
functional group
bromo, fluoro
SMILES string
FC(F)c1ccccc1Br
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,7H
InChI key
RMYPQIOCZSWSDG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
290157152692692050
description
97%
description
97%, contains 3% Copper Shot (CAS 7440-50-8) as stabilizer
description
99%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.597 g/mL at 25 °C
density
1.699 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.607 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.499 g/mL at 25 °C
refractive index
n20/D 1.514
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.472 (lit.)
refractive index
n20/D 1.487
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
functional group
bromo, fluoro
functional group
fluoro, bromo
functional group
fluoro, bromo
functional group
bromo, fluoro
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
82.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)