Merck
729957
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)piperidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10F3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.390
gęstość
1.126 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H10F3N/c7-6(8,9)5-3-1-2-4-10-5/h5,10H,1-4H2
Klucz InChI
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
82.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)