Przejdź do zawartości
422320
4-Bromopiperidine hydrobromide
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10BrN · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.96
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
199-202 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Br[H].BrC1CCNCC1
InChI
1S/C5H10BrN.BrH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h5,7H,1-4H2;1H
InChI key
LVTIZXGNLIKUQZ-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Bromopiperidine hydrobromide is a salt of halogenopiperidine. Synthesis of tritium labelled N-aminopiperidine using 4-bromopiperidine as precursor has been reported.
Application
4-Bromopiperidine hydrobromide may be used as a starting material in the synthesis of [2H] piperidine hydrochloride.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)