Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 388,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
mp
234-238 °C
functional group
bromo, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1Br
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-3-8-2-1-4(5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
AVXWWBFBRTXBRM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 234-238 °C | mp 217-220 °C | mp 200-209 °C | mp 147-150 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| functional group carboxylic acid, bromo | functional group bromo, carboxylic acid | functional group carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
455.0 °F - closed cup
flash_point_c
235 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?