Merck
729469
Sigma-Aldrich
3-Amino-7-azaindazole
97%
Synonim(y):
1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-amine
Wybierz wielkość
500 MG
190,50 zł
190,50 zł
Cena katalogowa381,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
190,50 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
190,50 zł
Cena katalogowa381,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
187-192 °C
ciąg SMILES
Nc1n[nH]c2ncccc12
InChI
1S/C6H6N4/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H3,7,8,9,10)
Klucz InChI
LUAQTQAFUORQHV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)