Merck
729248
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-2-bromothiophene
95%
Synonim(y):
(2-Bromo-3-thienyl)methylamine, 2-Bromo-3-thiophenemethylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.610
gęstość
1.657 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
NCc1ccsc1Br
InChI
1S/C5H6BrNS/c6-5-4(3-7)1-2-8-5/h1-2H,3,7H2
Klucz InChI
SLKZUJBSIKGHFU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)