Merck
729787
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-bromopyrrole-2-carboxylate
97%
Synonim(y):
4-Bromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
1 G
135,00 zł
135,00 zł
Cena katalogowa270,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
135,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
135,00 zł
Cena katalogowa270,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
58-63 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1cc(Br)c[nH]1
InChI
1S/C7H8BrNO2/c1-2-11-7(10)6-3-5(8)4-9-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Klucz InChI
ZNKYCJKUHXQUJQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)