Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 508,00 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n
bp
110-111 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
density
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1cc[se]c1
InChI
1S/C4H4Se/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
MABNMNVCOAICNO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as conjugated linker in the synthesis of organic dyes
- in the synthesis of selenophene-2-carbonitrile
- in the synthesis of selenophene diketopyrrolopyrrole polymers
- as building block for the electrically conducting polyalkyl selenophene
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 95% | assay 99% | assay 97% (HPLC) |
| mp −30 °C (lit.) | mp 209-214 °C (lit.) | mp 24-27 °C (lit.) | mp 65-70 °C |
| bp 110-111 °C (lit.) | bp - | bp 66-67 °C/34 mmHg (lit.) | bp - |
| density 1.423 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.37 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n | refractive index - | refractive index n | refractive index - |
| form liquid | form - | form liquid | form powder |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
26.6 °F - closed cup
flash_point_c
-3 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![5-Chloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]benzamide 95%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/101/378/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939/640/bad0e801-dad2-49ac-9930-0d63d876c939.png)
![Dithieno[3,2-b:2′,3′-d]thiophene 97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/502/826/9222eb9f-669e-4f11-ad3a-91a3d43058cd/640/9222eb9f-669e-4f11-ad3a-91a3d43058cd.png)