Kluczowe dokumenty
726672
(S)-(+)-2-Butanol
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonim(y):
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
produced by BASF
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
12.5 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5%
99%
Formularz
liquid
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.5%
granice wybuchowości
9.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
gęstość
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Klucz InChI
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Chiral alcohols form a versatile class of chiral synthons, since they can be incorporated into the API structures directly as esters or ethers.