Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 288,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 976,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3070,00 zł 2302,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-118-8
Beilstein/REAXYS Number:
743112
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
69-71 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-8-4-2-7(3-5-8)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTPN6(5777)
Application
2-Bromo-4′-methoxyacetophenone has been used in the synthesis of light-responsive diblock copolymers containing para-methoxyphenacyl photocleavable side groups.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 95% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 95% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 69-71 °C (lit.) | mp 47-49 °C (lit.) | mp 94-99 °C (lit.) | mp 60-62 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form solid | form solid | form - | form - |
| Gene Information human ... PTPN6(5777) | Gene Information human ... PTPN6(5777) | Gene Information human ... PTPN6(5777) | Gene Information - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?