Przejdź do
230995
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane
96%
Synonim(y):
3-Bromopropionaldehyde ethylene acetal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
744,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-551-1
Beilstein/REAXYS Number:
103516
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
contains
sodium bicarbonate as stabilizer
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
68-70 °C/8 mmHg (lit.)
density
1.542 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
BrCCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-2-1-5-7-3-4-8-5/h5H,1-4H2
InChI key
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Copper-catalyzed borylation of 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane with bis(pinacolato)diboron followed by treatment with potassium bifluoride affords the key organotrifluoroborate reagent.
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane is a cyclic ether derivative with a dioxolane ring, used as a building block in organic synthesis and polymer industry.
Application
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxolane was used:
  • as starting reagent for the synthesis of (5Z,9Z)-5,9-hexadecadienoic acid, (5Z,9Z)-5,9-nonadecadienoic acid and (5Z,9Z)-5,9-eicosadienoic acid
  • in synthesis of 1-deoxy-castanospermine and 1-deoxy-8a-epi-castanospermine
  • in asymmetric total synthesis of both enantiomers of marine mollusk metabolite pulo′upone via Evans′ asymmetric Diels-Alder reaction
  • as alkylating agent for amines, dithianes and carboximides
  • with eynamides and sodium azide in a "one-pot" synthesis of triazoles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
728950272477
description
96%
description
95%
description
technical grade, 90%
assay
96%
assay
95%
assay
90%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.542 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.198 g/mL at 25 °C
density
1.341 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
68-70 °C/8 mmHg (lit.)
bp
-
bp
58-60 °C/17 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
n20/D 1.439
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)