Merck
726346
Sigma-Aldrich
(R,S)-3-Benzyloxy-2-methylpropionaldehyde
≥95%
Synonim(y):
(R,S)-3-(Benzyloxy)-2-methylpropanal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
2504211
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
≥95.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(COCc1ccccc1)C=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(7-12)8-13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-7,10H,8-9H2,1H3
Klucz InChI
XYUPRHVYEKOWCD-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)