Merck
725609
Sigma-Aldrich
4-[N-(Methylaminoethyl)aminomethyl]styrene
>90%
Synonim(y):
N-(4-Vinylbenzyl)-N′-methylethane-1,2-diamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
>90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.553
gęstość
1.009 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CNCCNCc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H18N2/c1-3-11-4-6-12(7-5-11)10-14-9-8-13-2/h3-7,13-14H,1,8-10H2,2H3
Klucz InChI
CBCWMRSMUMTGAX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)