Kluczowe dokumenty
725382
1,6-Hexanedithiol
99.5%
Synonim(y):
1,6-Dimercaptohexane, DMH, Hexamethylene dimercaptan
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
~1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.511 (lit.)
tw
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
gęstość
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
Klucz InChI
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.