Przejdź do
52270
1-Hexadecanethiol
≥95.0% (GC)
Synonim(y):
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.51
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-846-6
Beilstein/REAXYS Number:
1748495
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.), n20/D 1.464
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
transition temp
solidification point 15-18 °C(lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hexadecanethiol (HDT) readily forms self-assembled monolayer (SAMs) on gold surfaces. Phase separation characteristics of binary SAMs [made up of HDT and 3-mercaptopropionic acid] on the surface of Au(111) have been investigated. Interaction between gold surface and SAM of HDT has been investigated by atomic force microscopy (AFM).[1]
Application
1-Hexadecanethiol has been used in the preparation of cholesterol-PIE12-trimer and alkyl-PIE12-trimer (PIE12-trimer = protease-resistant trimeric D-peptide inhibitor).[2] It may be used for the functionalization of silver nanowires.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexadecanethiol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)