Merck
708127
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylphosphino)styrene
97%
Synonim(y):
4-winylotrifenylofosfina, DPPST, Difenylofosfinostyren
Wybierz wielkość
1 G
160,00 zł
5 G
505,00 zł
25 G
1610,00 zł
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
160,00 zł
5 G
505,00 zł
25 G
1610,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reagent type: polymerizable reagent
kolor
white to off-white
mp
75-80 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C=Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H17P/c1-2-17-13-15-20(16-14-17)21(18-9-5-3-6-10-18)19-11-7-4-8-12-19/h2-16H,1H2
Klucz InChI
FRPLKHQCXVNBNO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)