Merck
722014
Sigma-Aldrich
6-Methoxyindole-2-carboxylic acid
95%
Synonim(y):
NSC 27988
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
191.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
mp
198-203 °C
ciąg SMILES
COc1ccc2cc([nH]c2c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H9NO3/c1-14-7-3-2-6-4-9(10(12)13)11-8(6)5-7/h2-5,11H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
XNBGANWAZJWOHS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Reactant for demethylation reactions using ionic liquids under microwave irradiation
  • Reactant for preparation of pyrazinoindoledione via Ugi reaction and microwave-assisted cyclization
  • Reactant for preparation of isoquinolinecarboxamides and their derivatives as opioid receptor antagonists
  • Synthetic intermediate for preparation of indole fatty alcohol derivatives
  • Reactant for preparation of acylaminoalkylindoles as MT2-selective melatonin antagonists
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)