721077
Zinc oxide, dispersion
nanoparticles, <100 nm particle size (TEM), ≤40 nm avg. part. size (APS), 20 wt. % in H2O
Synonim(y):
Zinc monoxide, Zinc white
About This Item
Polecane produkty
Postać
dispersion
nanoparticles
stężenie
20 wt. % in H2O
wielkość cząstki
<100 nm (TEM)
śr. rozm. cząst.
≤40 nm (APS)
pH
7.5±1.5
gęstość
1.7 g/mL±0.1 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.