Merck
720429
Sigma-Aldrich
1H-Pyrazol-3-ylboronic acid hydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5BN2O2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
111.90 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
88-93 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.OB(O)c1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H5BN2O2.H2O/c7-4(8)3-1-2-5-6-3;/h1-2,7-8H,(H,5,6);1H2
Klucz InChI
NXQCQMBEFQLICU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Wodzian kwasu 1H-pirazolo-3-yloboronowego może być stosowany jako reagent w reakcji sprzęgania Suzuki-Miyaura do syntezy pochodnych pirazolu w reakcji z różnymi halogenkami arylowymi na katalizatorze palladowym.[1]
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of receiver-amplifier, self-immolative dendrimers as potential platform for self-triggered multiple-release prodrugs
  • Preparation of bifunctional water-soluble triazole-containing derivatives of ethyl(hydroxycamptothecin) via click chemistry and conjugation to monoclonal antibodies for anticancer therapy
  • Intermediate for synthesis of oligo(ethylene glycol)-terminated alkanethiol amides useful for biosensors
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Novel Chemical Series of 5-Lipoxygenase-Activating Protein Inhibitors for Treatment of Coronary Artery Disease
Lemurell M, et al.
Journal of medicinal chemistry, 62(9), 4325-4349 (2019)