Merck
642629
Sigma-Aldrich
Di-tert-butylmethylphosphine
97%
Synonim(y):
(t-Bu)2PMe, Bis(tert-butyl)methylphosphine
Wybierz wielkość
5 G
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1120,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2PCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
bp
58 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H21P/c1-8(2,3)10(7)9(4,5)6/h1-7H3
Klucz InChI
JURBTQKVGNFPRJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Di-tert-butylo-metylofosfina(PtBu2Me), dodana jako sól HBF4, zwiększa reaktywność katalizowanego palladem bezpośredniego arylowania heterocyklicznych arenów chlorkami arylowymi, bromkami[1] i N-tlenkami azyn z arylowymi triflanami, tworząc odpowiednio N-tlenki biarylowe i 2-arylowe azynowe.[2] Może być stosowany do przygotowania CoCl2(PtBu2Me)2, kompleksu fosfiny kobaltu, który w połączeniu z metyloaluminoksanem (MAO) katalizuje polimeryzację butadienu, tworząc głównie polimer cis-1,4.[3]
Bulky phosphine used with various palladium complexes in cross-coupling catalysis.[4]
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, structure, and butadiene polymerization behavior of alkylphosphine cobalt (II) complexes.
Ricci G, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 226(2), 235-241 (2005)
Catalytic direct arylation with aryl chlorides, bromides, and iodides: intramolecular studies leading to new intermolecular reactions.
Campeau LC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(2), 581-590 (2006)
Jae-Young Lee et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(19), 5616-5617 (2003-05-08)
The first method for achieving Hiyama couplings of unactivated alkyl bromides and iodides is reported. The desired carbon-carbon bond formation proceeds under mild conditions (room temperature) with good functional-group tolerance.
Direct arylation of azine N-oxides with aryl triflates.
Schipper DJ, et al.
Tetrahedron, 65(26), 4977-4983 (2009)