Merck
720208
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoro-5-chloropyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H2ClF2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.53
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
gęstość
1.442 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(Cl)cnc1F
InChI
1S/C5H2ClF2N/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H
Klucz InChI
PERMDYZFNQIKBL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)