Przejdź do
474533
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
181,00 zł
135,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OC6H4OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
EC Number:
407-960-3
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
135,75 zł
Cena katalogowa181,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +58°, c = 1 in methanol
mp
145-148 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
C[C@@H](Oc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI key
AQIHDXGKQHFBNW-ZCFIWIBFSA-N
Application
(R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic acid can be used as a ligand to prepare:
  • Triorganotin(IV) complexes of biological importance.
  • Co(II) based chiral coordination polymers having catalytic activity towards aldol reaction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
595438469475118265
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
145-148 °C (lit.)
mp
133-136 °C (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
mp
115-118 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
optical activity
[α]20/D +58°, c = 1 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +92°, c = 1 in chloroform
optical activity
-
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, bromo
functional group
carboxylic acid, ether, phenyl
functional group
carboxylic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)