Przejdź do
650773
6-(3-Thienyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
6-(Thiophen-3-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Form:
solid
390,00 zł
Cena katalogowa520,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
73-77 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-6-9-2-1-3-10(11-9)8-4-5-13-7-8/h1-7H
InChI key
UPRCKKVQTPHFKG-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
655767M78208699071
description
97%
description
97%
description
98%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
crystals
form
liquid
mp
73-77 °C (lit.)
mp
57-61 °C
mp
31-33 °C (lit.)
mp
-
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)