Merck
720046
Sigma-Aldrich
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde oxime
97%
Synonim(y):
2-(Diphenylphosphanyl)benzaldoxime
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352102
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
173-178 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
ON=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16NOP/c21-20-15-16-9-7-8-14-19(16)22(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15,21H/b20-15-
Klucz InChI
XHIVESUSSLEMGJ-HKWRFOASSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)