Merck
719684
Sigma-Aldrich
Tris(triphenylsilyloxy)molybdenum nitride pyridine complex
≥95%, contains up to 10 wt. % toluene
Synonim(y):
Molybdenum nitride tris-triphenylsilyloxide pyridine complex
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H50MoN2O3Si3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1015.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: molybdenum
reagent type: catalyst
mp
189-191 °C
ciąg SMILES
c1ccncc1.N#[Mo](O[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)(O[Si](c5ccccc5)(c6ccccc6)c7ccccc7)O[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)c%10ccccc%10
InChI
1S/3C18H15OSi.C5H5N.Mo.N/c3*19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1-15H;1-5H;;/q3*-1;;+3;
Klucz InChI
OCTCTAQZWWKMIW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)