Merck
719242
Sigma-Aldrich
3,4-Dichloro-2(5H)-furanone
97%
Synonim(y):
3,4-Dichlorofuran-2(5H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
48-52 °C
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-2-1-8-4(7)3(2)6/h1H2
Klucz InChI
ULWRZZDLLPNFEW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup