Przejdź do
D65003
2,3-Dichloromaleic anhydride
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
495,00 zł
371,25 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
1230,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4Cl2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.95
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-343-0
Beilstein/REAXYS Number:
121027
MDL number:
371,25 zł
Cena katalogowa495,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
SMILES string
ClC1=C(Cl)C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4Cl2O3/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI key
AGULWIQIYWWFBJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
103268381128105023
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
form
crystals
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)