Przejdź do
293334
1,4,5,6-Tetrahydropyrimidine
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
770,00 zł
577,50 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
1905,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
577,50 zł
Cena katalogowa770,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5194 (lit.)
bp
88-89 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CNC=NC1
InChI
1S/C4H8N2/c1-2-5-4-6-3-1/h4H,1-3H2,(H,5,6)
InChI key
VBXZSFNZVNDOPB-UHFFFAOYSA-N
General description
1,4,5,6-Tetrahydropyrimidine (THP) is a cyclic amidine and has been known to be carbon dioxide fixation agent. It reacts with carbon dioxide to yield a zwitterionic adduct (THP-CO2).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BCH00031BCH00032
description
97%
description
-
description
-
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
density
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
88-89 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.5194 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)