71915
Sodium 1-propanethiolate
technical, ≥95% (RT)
Synonim(y):
1-Propanethiol sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical
Poziom jakości
Próba
≥95% (RT)
Postać
crystals
ciąg SMILES
CCCS[Na]
InChI
1S/C3H8S.Na/c1-2-3-4;/h4H,2-3H2,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
XVSFHIIADLZQJP-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges