Merck
513911
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzenethiol sodium salt
98%
Synonim(y):
4-Thiocresol sodium salt, Sodium 4-methylphenylthiolate, p-Methylthiophenol sodium salt, p-Thiocresol sodium salt
Wybierz wielkość
10 G
574,00 zł
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
574,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(S[Na])cc1
InChI
1S/C7H8S.Na/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;/h2-5,8H,1H3;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PRORQUQEDGGDQO-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Metallation reactions. Part 35: A change of the regiochemistry in the metallation of (alkylthio) arenes.
Cabiddu MG, et al.
Tetrahedron, 3915-3920 (2004)