Merck
438472
Potassium borohydride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Potassium tetrahydroborate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KBH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.94
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-360-5
MDL number:
Assay:
99.9% trace metals basis
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: potassium, reagent type: reductant
impurities
≤1% Na
mp
500 °C (dec.) (lit.)
density
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[H][B-]([H])([H])[H]
InChI
1S/BH4.K/h1H4;/q-1;+1
InChI key
ICRGAIPBTSPUEX-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium borohydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)