Merck
717843
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)isoxazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
162-166 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6BrNO2/c11-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(6-13)14-12-10/h1-6H
Klucz InChI
JVFWCMXKSCOWDI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)