Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł 270,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł 1252,50 zł |
Informacje o tej pozycji
270,00 zł
Cena katalogowa360,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
30-34 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(C)on1
InChI
1S/C5H5NO2/c1-4-2-5(3-7)6-8-4/h2-3H,1H3
InChI key
OCOCVXUEFWNRJU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 30-34 °C (lit.) | mp 95-99 °C (lit.) | mp 190-195 °C | mp - |
| form solid | form solid | form powder | form - |
| functional group aldehyde | functional group aldehyde | functional group aldehyde, chloro | functional group aldehyde, ether |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62254-74-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?