Merck
681334
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl chloride
Synonim(y):
2-Trimethylsilylethylsulfonyl chloride, SES-Cl
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2CH2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4444
bp
146.8 °C/760 mmHg
gęstość
1.059 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C5H13ClO2SSi/c1-10(2,3)5-4-9(6,7)8/h4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
BLPMCIWDCRGIJV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Nucleophilic substitution for synthesis of nicotinamine and its analogs
  • Regioselective metal-free oxidative cyclization of sulfonamides
  • Annulation reactions
  • Tin-free radical carbonylation of alkylsulfonyl derivatives
  • Asymmetric aziridination
Reagent used for protection of an amino group as a SES-amide. The SES group can be conveniently removed by fluoride ion.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
70.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
2-(Trimethylsilyl)ethanesulfonyl (or SES) group in amine protection and activation.
Patrice Ribière et al.
Chemical reviews, 106(6), 2249-2269 (2006-06-15)