Merck
717703
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(tributylstannyl)thiophene
97%
Synonim(y):
1,1′-(2,5-tiofenodiilo)bis[1,1,1-tributylostannan], 2,5-bis(tri-n-butylstannylo)tiofen
Wybierz wielkość
1 G
371,00 zł
5 G
1200,00 zł
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
371,00 zł
5 G
1200,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H56SSn2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
371,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
gęstość
1.201 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccc(s1)[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C4H2S.6C4H9.2Sn/c1-2-4-5-3-1;6*1-3-4-2;;/h1-2H;6*1,3-4H2,2H3;;
Klucz InChI
ITAZQNRIMIQTDI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiwei Chu et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(5) (2018-05-16)
An aggregation-caused quenching (ACQ)-active polymer (PF), an aggregation-induced emission (AIE)-active polymer (PFTPE) and an aggregation-enhanced emission (AEE)-active polymer (PTTPE) were synthesized by tetraphenylethane (TPE), fluorene and thiophene moieties. Polyurethane (PU) foams modified by PF, PFTPE and PTTPE, namely PU-PF, PU-PFTPE