Merck
717088
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1H-indazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
126-130 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cccc2cn[nH]c12
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-1-2-5-4-9-10-7(5)6/h1-4H,(H,9,10)
Klucz InChI
KMHHWCPTROQUFM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)