Kluczowe dokumenty
716596
Methyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4Cl2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
30-34 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cnc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2N2O2/c1-12-5(11)3-2-9-6(8)10-4(3)7/h2H,1H3
Klucz InChI
FNNAWVXVOHNOFF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?