Merck
715794
Sigma-Aldrich
1-(3-Aminopropyl)-2-methyl-1H-imidazole
96%
Synonim(y):
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)propylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517
gęstość
1.028 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1nccn1CCCN
InChI
1S/C7H13N3/c1-7-9-4-6-10(7)5-2-3-8/h4,6H,2-3,5,8H2,1H3
Klucz InChI
NDUDHWBKFFJGMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup