Merck
576182
Sigma-Aldrich
4(5)-(Hydroxymethyl)imidazole
97%
Synonim(y):
1H-Imidazol-4-ylmethanol, 1H-Imidazol-5-ylmethanol, 1H-Imidazole-4-methanol (9CI), 4-(Hydroxymethyl)imidazole, 4-Imidazolylmethanol, 4-Methylol-1H-imidazole, 5-(Hydroxymethyl)imidazole, Imidazole-4-methanol (8CI)
Wybierz wielkość
5 G
319,00 zł
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
319,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
319,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
solid
mp
88-92 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H6N2O/c7-2-4-1-5-3-6-4/h1,3,7H,2H2,(H,5,6)
Klucz InChI
QDYTUZCWBJRHKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4(5)-(Hydroxymethyl)imidazole can be prepared using 4(5)-(hydroxymethyl)imidazole picrate as the starting material.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
?The Preparation of 4(5)-hydroxymethylimidazole?
Darby.JW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 64(02), 463-464 (1942)
Timothy R Fennell et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 123, 181-194 (2018-10-15)
4-Methylimidazole (4-MeI) is a widely used chemical, also identified as a by-product of heating foods. In cancer bioassays, 4-MeI induced lung tumors in mice, but not in rats. To establish if metabolic differences could explain species difference in carcinogenicity, this