Merck
715778
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenyl)propionaldehyde
95%
Wybierz wielkość
1 G
933,00 zł
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
933,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
933,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529
gęstość
1.037 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
COc1ccc(CCC=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h4-8H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
ZOXCMZXXNOSBHU-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Produkt firmy Rieke Metals, Inc.
Rieke jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)