179701
Triethylborane solution
1.0 M in THF
Synonim(y):
Triethylboron
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1.0 M in THF
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCB(CC)CC
InChI
1S/C6H15B/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
LALRXNPLTWZJIJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Allylation of aldehydes
- Decarboxylative C-C bond cleavage reactions
- Rhenium hydride / boron Lewis acid cocatalysis of alkene hydrogenations
- Regioselective hydroxyalkylation of unsaturated oxime ethers
Reactant for radical reductions of alkyl bromides with N-heterocyclic carbene boranes
Reactant for synthesis of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts with oxidation potential
- Allylation of aldehydes
- Decarboxylative C-C bond cleavage reactions
- Rhenium hydride / boron Lewis acid cocatalysis of alkene hydrogenations
- Regioselective hydroxyalkylation of unsaturated oxime ethers
It can be employed as a reactant for radical reductions of alkyl bromides with N-heterocyclic carbene boranes and for the synthesis of tetramethylammonium trialkylphenylborate salts.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter