Merck
715727
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromo-5-methylpyridine
97%
Synonim(y):
5,6-Dibromo-3-picoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5Br2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.92
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
52-56 °C
ciąg SMILES
Cc1cnc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H5Br2N/c1-4-2-5(7)6(8)9-3-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
BZUZAZMAGVFIBS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup