Merck
715387
Sigma-Aldrich
N-Boc-piperidine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Synonim(y):
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-piperidine-1-carboxylate
Wybierz wielkość
250 MG
114,10 zł
1 G
287,70 zł
114,10 zł
Cena katalogowa163,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
114,10 zł
1 G
287,70 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H30BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
114,10 zł
Cena katalogowa163,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
60-65 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C16H30BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h12H,8-11H2,1-7H3
Klucz InChI
IBLQMWKHENBVJE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)