Merck
715174
Sigma-Aldrich
Copper(I) 3-methylsalicylate
Synonim(y):
CuMeSal, [2-(Hydroxy-κO)-3-methylbenzoato-κO]copper
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7CuO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
290-292 °C
ciąg SMILES
[Cu+].Cc1cccc(C([O-])=O)c1O
InChI
1S/C8H8O3.Cu/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11;/h2-4,9H,1H3,(H,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
CPPQOSMKJDPRID-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Carbon-carbon bond formation
  • Oxidative arylthiation
  • Reductive cross-coupling
  • Oxidation reactions
  • Reductive amination
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)