Merck
652601
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H3(I)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
340.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
45-49 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(Br)ccc1I
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
Klucz InChI
CJRHLSZJEFJDLA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges