Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł 960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H26B2N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
960,00 zł
Cena katalogowa1280,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
mp
207-212 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4nsnc24
InChI
1S/C18H26B2N2O4S/c1-15(2)16(3,4)24-19(23-15)11-9-10-12(14-13(11)21-27-22-14)20-25-17(5,6)18(7,8)26-20/h9-10H,1-8H3
InChI key
DHWADSHFLSDMBJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% | description Dye content ≥30 % |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% | assay >85.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form solid | form powder or chunks |
| mp 207-212 °C | mp 100-114 °C | mp 55-60 °C | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?