Przejdź do
B9431
Biotin-4-Fluorescein
≥95% purity (HPLC), powder
Synonim(y):
5-(6)-[2-(biotinoyl)aminoethylaminocarbonyl] fluorescein, B4F, Biotin (5-fluorescein) conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H32N4O8S
Masa cząsteczkowa:
644.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
34058011
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Biotin-4-Fluorescein, ≥95.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
644.71
technique(s)
titration: suitable
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
ε (extinction coefficient)
≥70 at 491-497 nm in phosphate buffer at 0.05 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4ccc(O)cc24)C(=O)NCCNC(=O)CCCC[C@@H]5SC[C@@H]6NC(=O)N[C@H]56
InChI
1S/C33H32N4O8S/c38-18-7-10-25-23(14-18)29(21-9-6-19(39)15-26(21)45-25)20-8-5-17(13-22(20)32(42)43)31(41)35-12-11-34-28(40)4-2-1-3-27-30-24(16-46-27)36-33(44)37-30/h5-10,13-15,24,27,30,38H,1-4,11-12,16H2,(H,34,40)(H,35,41)(H,42,43)(H2,36,37,44)/t24-,27-,30
InChI key
UROXVNHIYQXTRA-LFERIPGTSA-N
Application
Useful for quantitating biotin binding sites. This reagent binds to avidin more quickly than conventional fluorescein biotin.
Biotin-4-Fluorescein has been used for the labeling of avidin to study the changes in protein binding capability after carbon negative-ion implantation into avidin. It has been used to study the binding affinity of streptavidin towards biotin.[1]
Biochem/physiol Actions
Biotin-fluorescein is mainly used for the assay of biotin-interaction sites in avidin and streptavidin. Binding of biotin-4-fluorescein results in strong quenching, which is used for measuring the concentration of (strept)avidin.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F2456335495429031
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
light orange to very dark orange, light yellow to very dark yellow
color
orange to red-brown
color
-
color
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
~97% (HPLC)
assay
>85.0% (HPLC)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)