Merck
715034
Sigma-Aldrich
3-(Diphenylphosphino)propionic acid
97%
Synonim(y):
(2-Carboxyethyl)diphenylphosphine, 4,4-Diphenyl-4-phosphabutanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
130-134 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
OC(=O)CCP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H15O2P/c16-15(17)11-12-18(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,16,17)
Klucz InChI
OTSIFUHGOBFOTH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Organocatalytic asymmetric aziridination of imines and diazo compounds
  • Phosphine-mediated conversion of azides into diazo compounds
  • Preparation of rhodium catalysts for hydroformylation
  • Synthesis of reagents for the Mitsunobu reaction
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dania Ahmed et al.
AMB Express, 7(1), 210-210 (2017-11-23)
Biofilm formation by pathogenic bacteria is one of the major threats in hospital related infections, hence inhibiting and eradicating biofilms has become a primary target for developing new anti-infection approaches. The present study was aimed to develop novel antibiofilm agents