Merck
261432
Sigma-Aldrich
Methyl coumalate
98%
Synonim(y):
Methyl 2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate, Methyl 2-pyrone-5-carboxylate
Wybierz wielkość
10 G
1560,00 zł
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
1560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.12
Beilstein:
126301
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
bp
178-180 °C/60 mmHg (lit.)
mp
65-67 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)C1=COC(=O)C=C1
InChI
1S/C7H6O4/c1-10-7(9)5-2-3-6(8)11-4-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
HHWWWZQYHPFCBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kumalan metylu jest 2-pironem i działa jako dienopil w reakcji Dielsa-Aldera. Reaguje z 1,3-butadienami w temperaturze 100°C, dając tetrahydrokumaryny i 4-metoksykarbonylotricyklo[3.2.1.02,7]okteny. Reaguje również z cykloheksadienem, dając 2-karboksylan tetrahydronaftalenu.[1] Ulega reakcji Dielsa-Aldera z nieaktywowanymi alkenami, dając para-podstawione addukty.[2]
Zastosowanie
Kumalan metylu został użyty jako odczynnik w katalizowanej fosfinami [4+3] annulacji zmodyfikowanych węglanów allilowych.[3] Został on również wykorzystany do otrzymywania pochodnych 7-karboksychinolizyny.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aromatics from pyrones: para-substituted alkyl benzoates from alkenes, coumalic acid and methyl coumalate.
Kraus GA, et al.
Green Chemistry, 13(10), 2734-2736 (2011)
Diels-Alder reaction of methyl coumalate with 1, 3-dienes.
Imagawa T, et al.
Tetrahedron, 30(14), 2227-2231 (1974)
Suqing Zheng et al.
Organic letters, 11(17), 3978-3981 (2009-08-13)
A phosphine-catalyzed [4 + 3] annulation of modified allylic carbonates with methyl coumalate was developed. This strategy offered a powerful method for the construction of bicyclo[3.2.2]nonadiene skeleton with high stereoselectivity.
Quinolizinium Compounds by Cyclization of Pyridones from Methyl Coumalate and ?-Phenylethylamines.
Wiley RH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 75(18), 4482-4484 (1953)
Produkty
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.
Reakcja Dielsa-Aldera jest reakcją pomiędzy sprzężonym dienem i alkenem (dienem) w celu utworzenia nienasyconych pierścieni sześcioczłonowych. Jest ona również określana jako cykloaddycja.