Merck
714801
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
97%
Synonim(y):
2-Amino-5-cyanothiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
204-208 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
Nc1ncc(s1)C#N
InChI
1S/C4H3N3S/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h2H,(H2,6,7)
Klucz InChI
YJTBHWXNEMGNDC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)